Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores serie TDE
Los congeladores de temperatura ultra-baja Thermo Scientific™ serie TDE ofrecen un consumo energético reducido, una pantalla táctil de control simplificada, cuatro tamaños y un diseño de cámara ergonómico.
14093.00€ - 20100.00€
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador vertical |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Modelo de puerta | 1 exterior, 4 interiores |
Puertas interiores | 4 |
Aislamiento | Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16357151
|
Thermo Scientific™
TDE30086FV |
422 L | 230 V, 50 Hz | CE |
14093.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17254034
|
Thermo Scientific™
TDE30086LV |
422 l | 230 V/50 Hz | CE, Clase II de la Farmacopea Estadounidense (FDA) |
15600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16450064
|
Thermo Scientific™
TDE40086FD |
549 L | 208 - 230 V, 60 Hz | cULus |
15500.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16367151
|
Thermo Scientific™
TDE40086FV |
549 L | 230 V, 50 Hz | CE |
15466.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16366168
|
Thermo Scientific™
TDE40086LV |
549 l | 230 V/50 Hz | CE, FDA clase II |
17100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17348299
|
Thermo Scientific™
TDE60086FD |
816 L | 208 - 230 V, 60 Hz | cULus |
18300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16387151
|
Thermo Scientific™
TDE60086FV |
816 L | 230 V, 50 Hz | CE |
18273.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16640764
|
Thermo Scientific™
TDE60086LV |
816 L | 230 V, 50 Hz | FDA clase II, CE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los congeladores de temperatura ultrabaja de la serie Thermo Scientific™ TDE, parte de la familia de rendimiento estándar (STP), alimentados con un motor H, incluyen cuatro modelos verticales, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento de 30 000 hasta 60 000 viales de 2 ml.La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
Rendimiento- Impulsado por la tecnología de hidrocarburos H-drive, estos sistemas ahorran hasta un 25% en consumo de energía y emisión de calor en comparación con los ultracongeladores de refrigerantes convencionales1
- Diseñado para uso diario, recupera la temperatura del congelador un 20% más rápido tras una apertura de puerta.2
- Un nivel de ruido por debajo de 53 dBA, permite que el congelador salga del pasillo y entre en el laboratorio.
- Cumple con los protocolos de validación de +/-10°C a -80°C con una rápida corrección de picos y una gran estabilidad de la temperatura.
- Los refrigerantes naturales de hidrocarburo reducen las tensiones de funcionamiento del sistema, permitiendo una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras segura.
- El Centro de Información H-drive (HIC) combina una temperatura fácil de leer con botones táctiles capacitivos sencillos en una pantalla de 5.6".
- Cuatro capacidades (300, 400, 500 y 600 cajas de 51mm) para dar respuesta una amplia variedad de necesidades de almacenamiento y requerimientos de espacio útil de laboratorio.
- Todos los modelos contienen cuatro puertas interiores que permiten un fácil acceso a las muestras sin exponer todo el contenido de congelador a las condiciones ambientales.
- Mayor comodidad para el cliente con una nueva maneta de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste a la altura de los ojos y cómodos estantes de fácil acceso.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de almacenamiento, incluyendo una gama completa de racks Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, Thermo Scientific™ Matrix™ y tubos Nunc CryoBank™
- Prestaciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candados
- Manufacturado en una fábrica galardonada por sus cero emisiones.
- Menores costes de calefacción, ventilación y aire acondicionado como resultado de una menor emisión de calor al ambiente
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma inyectada, lo que hace que los equipos cumplan con la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP) de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., la normativa sobre gas fluoruro de la Unión Europea y otros estándares de sostenibilidad.
Garantía
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Ultracongelador vertical | |
1 exterior, 4 interiores | |
Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) | |
3 | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma, grabadora | |
Monitorización externa/compatible con la nube; 4-20 mA, RS485, contactos secos | |
Energéticamente eficiente | |
R290 (1ª fase), mezcla R170 + R290 (2ª fase) |
De -50 °C a -86 °C | |
4 | |
Acero inoxidable | |
Vertical | |
Manual | |
Sí | |
Compatibilidad con Smart-Vue | |
Compresor de motor H |
1. Los datos son representativos del rendimiento y no publican las especificaciones del producto. No se debe hacer referencia a los resultados en el desarrollo de parámetros normativos para el uso específico del cliente.
2. El rendimiento del congelador variará en función del volumen del producto del cliente, el formato de almacenamiento, las condiciones de funcionamiento, la metodología de las pruebas y el mantenimiento recomendado.
3. Las mejoras continuas del producto pueden resultar en mejoras u omisiones, sin previo aviso, de esta hoja de datos técnicos. Thermo Scientific no aceptará las responsabilidades por daños, lesiones y pérdida de gastos debido a la aplicación incorrecta de esta información.