Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión de acero inoxidable modelo TC100E-F
Se utiliza para el enfriamiento rápido de líquidos.
Marca:  HUBER 3005.0046.99
Detalles adicionales : Peso : 57.00000kg
Código de producto. 10226433
  • 11016.74€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Enfriamiento rápido de líquidos;
  • Ideal para la refrigeración o como sustitución del hielo seco
  • Visor LED de temperatura
  • Funcionamiento sencillo con solo tres teclas
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Carcasa robusta con asas de transporte
  • Sonda de inmersión de acero inoxidable de alta calidad
  • Controlador de temperatura, estabilidad de ±0,5 °C
Especificaciones
Especificaciones
De -100 °C a +40 °C
TC100E-F
220/240 V