Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido taurocólico, hidrato de sal sódica, 98 %
Catalog Number p-194934
35.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
345909-26-4
C26H44NNaO7S
537.69
MFCD00150819
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Sodium taurocholate hydrate
23687511
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
345909-26-4
C26H44NNaO7S
537.69
MFCD00150819
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Sodium taurocholate hydrate
23687511
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, n.° de CAS 312693-83-7, también conocido como hidrato de taurocolato sódico, es una forma conjugado de taurina de ácido biliar en el hígado con capacidad de detergente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, es un detergente de ácido biliar aniónico sintetizado a partir de ácido fólico
  • Este compuesto muestra una actividad colerética que promueve la secreción de bilis del hígado
Aplicaciones
  • El ácido taurocólico se utiliza en la emulsificación de lípidos/grasas
  • Se utiliza para la solubilización de proteínas y en la preparación de enzimas digestivas para aplicaciones de investigación
  • Se puede utilizar para determinar las sales biliares conjugadas y no conjugadas en suero y líquido del yeyuno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Color Sin designar
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.7
Espectro infrarrojo Auténtico
Porcentaje de pureza ≥97.5% (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Agua 7% max.