Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA Assay
TaqMan™ siRNA Assay
Marca: Applied Biosystems™ 4440877
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Ensayos de siRNA TaqMan™, bajo pedidoEspecificaciones
Ensayo de siRNA TaqMan™, 1 x 75 μl cebador RT/1 x 75 μl ensayo TaqMan™, 25 reacciones cebador RT/75 reacciones ensayo TaqMan™, extra pequeño, concentración 5X cebador RT/20X ensayo TaqMan™, almacenar a entre – 15 y – 25 °C | |
1 unidad | |
25 reacciones de cebadores RT/75 reacciones de ensayos TaqMan |
Ensayo de siRNA TaqMan™ | |
Cebador 5X RT/ensayo TaqMan™ 20X | |
1 cebador RT de 75 μl/1 ensayo TaqMan™ de 75 μl |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.