Learn More
Applied Biosystems™ Matriz A de microRNA de roedor TaqMan™ v2.0
Matriz A de microRNA de roedor TaqMan™ v2.0
Marca: Applied Biosystems™ 4398967
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La matriz A de microARN de roedor Applied Biosystems™ TaqMan™ v2.0 contiene 384 ensayos de microARN TaqMan™ que permiten una cuantificación precisa de 335 y 226 microARN únicos para ratón y rata respectivamente en tan solo 5 horas. Se incluyen tres controles endógenos del ensayo de microARN TaqMan™ para ayudar en la normalización de los datos y un ensayo de microARN TaqMan™ no relacionado con el ser humano como control negativo. Los detalles de los ensayos incluidos se proporcionan en el archivo de mapa de matrices. Es necesario adquirir el grupo A de primers de RT Megaplex™ para roedor procesar esta matriz. El grupo A de primers de preamplificación Megaplex™ para roedor activa un paso de preamplificación adicional para situaciones donde la sensibilidad es de suma importancia y/o la muestra es limitante.La matriz de microARN TaqMan™
proporciona todas las ventajas de los ensayos de microARN TaqMan™ en una cómoda tarjeta microfluídica preconfigurada que minimiza la variabilidad experimental y el esfuerzo necesario para ejecutar 384 ensayos de microARN TaqMan™ en paralelo.
Los primers de RT Megaplex™ son primers de RT altamente multiplexados diseñados para convertir hasta 381 miARN en ADNc antes de un análisis en tiempo real, y simplificar la matriz de microARN TaqMan™ v2.0. Cuando la sensibilidad es de suma importancia y/o la muestra es limitante, los primers de preamplificación Megaplex™ proporcionan un paso de preamplificación opcional. Las matrices de microARN TaqMan™ v2.0 y los grupos de primers Megaplex™ permiten crear un perfil de expresión completo acorde con Sanger miRBase v10 en tan solo 5 horas, lo que proporciona la solución ideal de creación de perfiles de miARN.
Simplifique la manipulación de muestras y aumente el rendimiento
Tras la transcripción inversa de las dianas de miARN mediante primers de RT Megaplex y la preamplificación opcional con primers de preamplificación Megaplex, la mezcla maestra universal de PCR TaqMan™ simplemente se combina con cada reacción y se pipetea en cada uno de los ocho puertos de carga de la matriz TaqMan™, lo que simplifica la manipulación de muestras y aumenta el rendimiento de las muestras.
Proporciona una cobertura completa de Sanger miRBase v10
Los primers de preamplificación y grupos de RT Megaplex™ están disponibles para especie humana y roedores, y se componen de contenidos preseleccionados y adaptados a través de una serie de grupos de primers y matrices de microARN TaqMan™ v2.0. El contenido proviene de miRBase v10, y proporciona una cobertura casi completa de Sanger con los ensayos de microARN TaqMan™ más actualizados. Cada matriz (humano o roedor) contiene una selección de ensayos de control endógeno cuidadosamente seleccionados, que proporcionan una variedad de opciones para la normalización de datos. Cabe destacar especialmente la inclusión de un nuevo ensayo U6 de mamíferos, repetido cuatro veces en cada tarjeta, y un ensayo no relacionado con las especies de mamíferos, ath-mi159Ra, que proporciona un control de procesos.
Ideal para identificación de perfiles de miARN
El flujo de trabajo altamente optimizado, junto con la elevada especificidad, sensibilidad y rango dinámico de los ensayos TaqMan™, hacen que esta solución de producto sea ideal para la elaboración de perfiles de miARN, especialmente si se compara con las micromatrices.
Especificaciones
Matriz A de microRNA de roedor TaqMan™ v2.0 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Matrices de 384 pocillos y CD de información |
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
Análisis de PCR en tiempo real (qPCR), miARN y ARN no codificante | |
Paquetes de 4 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.