Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix
Mezcla maestra rápida para ensayos de proteínas TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4448616
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
La concentración de enzimas, la fuerza iónica y el pH de la mezcla maestra rápida para ensayos de proteínas TaqMan™ están optimizados para la amplificación de secuencias diana de oligonucleótidos ligados preparadas con los reactivos de los ensayos de proteínas TaqMan™. La ADN polimerasa incluida en la mezcla maestra está diseñada para la máxima eficacia y especificidad de PCR cuando se utiliza con la química de ligación.Especificaciones
La mezcla maestra rápida para ensayos de proteínas TaqMan™ está optimizada para el amplificación de secuencias objetivo de oligonucleótidos ligados preparadas con reactivos para ensayos de proteínas TaqMan™. | |
TaqMan™ | |
Sin especificidad | |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOnePlus™, Fast Mode | |
500 reacciones |
Detección de cebador-sonda | |
células, Tejido | |
Ensayo de ligadura de proximidad | |
FAM™ | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.