Learn More
Applied Biosystems™ Ensayos de detección de mutación TaqMan™
Ensayos de detección de mutación TaqMan
Marca:  Applied Biosystems™ 4465804
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Código de producto. 15205624
  • 1042.00€ / 10 unidades
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los ensayos de detección de mutaciones TaqMan™ detectan mutaciones somáticas en genes que están asociados con el cáncer. Estos ensayos son impulsados por la tecnología competitiva de PCR TaqMan™ (castPCR™) específica de alelos. Específica y sensible, castPCR™ puede detectar ADN mutado raro entre el ADN de tipo salvaje.
Especificaciones
Especificaciones
Ensayos de detección de mutación TaqMan™, 150 μl, diseñados para abordar estas limitaciones, así como para proporcionar un método para cuantificar con precisión el porcentaje de mutaciones específicas del cáncer dentro de una muestra
Ensayos de detección de mutación TaqMan™