Learn More
Kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™
Kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™
Marca:  ABI Applied Biosystems 4481972
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 13522550
  • 1675.00€ / 48 reacciones
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™ es un kit de pruebas de seguridad alimentaria utilizado para determinar el número de copias del promotor P35S presentes en organismos genéticamente modificados respecto al número de copias de maíz presentes en cualquier muestra de alimentos o piensos. Los beneficios del kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™ sobre otros productos disponibles en el mercado incluyen:
  • Eficiencia: detección de pequeños fragmentos de ADN mediante el uso de sondas TaqMan™ MGB
  • Sensitividad: límite de cuantificación de 20 copias de ADN; límite de detección de 3 copias de ADN (sistemas de maíz y P355)
  • Flexibilidad: adaptado a ADN procesados
    El kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™ es eficaz para detectar la presencia de organismos genéticamente modificados mediante la cuantificación de maíz transgénico, en base a la detección del promotor P35S. El éxito de la detección de este promotor se debe a que esta región reguladora está presente en la mayoría de los eventos transgénicos. Además, el kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™ contiene todos los reactivos necesarios para la cuantificación y está optimizado para su uso en todos los instrumentos de PCR en tiempo real (Applied Biosystems™).
    El desarrollo y la fabricación de este kit se lleva a cabo a través de una asociación con el IMEGEN (Instituto de Medicina Genómica), que tiene una larga trayectoria de investigación y desarrollo de OMG.
    Otros productos relacionados incluyen:
    Kit de extracción de OGM
    Kit de detección de OGM TaqMan™
    Kit de cuantificación de soja Roundup Ready TaqMan™
  • Especificaciones
    Especificaciones
    El kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™ es un kit de pruebas de seguridad alimentaria utilizado para determinar el número de copias del promotor P35S presentes en organismos genéticamente modificados respecto al número de copias de maíz presentes en cualquier muestra de alimentos o piensos
    Kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™
    P35S
    Alimentos
    Sonda de cebado
    Kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan™
    48 reacciones