Learn More
Applied Biosystems™ Conjunto de tarjetas A+B de microRNA de roedor de matriz TaqMan™ v3.0
Conjunto de tarjetas A+B de microRNA de roedor de matriz TaqMan™ v3.0
Marca: Applied Biosystems™ 4444909
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El conjunto de tarjetas A+B de microARN de roedor de matriz TaqMan™ v3.0 es un conjunto de dos tarjetas que contiene un total de 384 ensayos de microARN TaqMan™ por tarjeta. El conjunto permite una cuantificación precisa de 641 y 373 microARN únicos para ratón y rata respectivamente en tan solo 5 horas. En cada matriz se incluyen tres controles endógenos del ensayo de microARN TaqMan™ para cada especie para ayudar en la normalización de los datos y un ensayo de microARN TaqMan™ no relacionado con roedores como control negativo. Los detalles de los ensayos incluidos están disponibles el archivo de lista de dianas. Es necesario adquirir el grupo B de primers de RT Megaplex™ para roedor v3.0 para procesar este conjunto de matrices. El grupo B de primers de preamplificación Megaplex™ para roedor v3.0 activa un paso de preamplificación adicional para situaciones donde sensibilidad es de suma importancia y/o la muestra es limitante.Las tarjetas de microARN de la matriz TaqMan™ proporcionan todas las ventajas de los ensayos de microARN TaqMan™ en una cómoda tarjeta microfluídica preconfigurada que minimiza la variabilidad experimental y el esfuerzo necesario para ejecutar 384 ensayos de microARN TaqMan™ en paralelo.
Los primers de RT Megaplex™ son primers de RT altamente multiplexados diseñados para convertir hasta 381 miARN en ADNc antes de un análisis en tiempo real, y son necesarios para ejecutar la tarjeta de microARN de la matriz TaqMan™. Para una mayor sensibilidad, o cuando se trabaja con muestras limitadas, los primers de preamplificación Megaplex™ proporcionan un paso de preamplificación opcional antes del análisis en tiempo real. Los grupos de primers Megaplex™ y las tarjetas de microARN de matriz TaqMan™ permiten crear un perfil de expresión completo acorde con miRBase v21 en tan solo 5 horas, lo que proporciona la solución ideal de creación de perfiles de miARN. Características principales del producto:
Muy específico: cuantifica solo miARN maduros biológicamente activos
Simplifique la manipulación de muestras y aumente el rendimiento
Tras la transcripción inversa de las dianas de miARN mediante primers de RT Megaplex™ y la preamplificación opcional con primers de preamplificación Megaplex™, la mezcla maestra universal TaqMan™ II simplemente se combina con cada reacción y se pipetea en cada uno de los puertos de carga de tarjeta con matriz TaqMan™, lo que simplifica la manipulación de muestras y aumenta el rendimiento de las muestras.
Proporciona una cobertura completa de Sanger miRBase
Los primers de preamplificación y grupos de RT Megaplex™ están disponibles para especie humana y roedores, y se componen de contenidos preseleccionados y adaptados a través de una serie de grupos de primers y tarjetas con matriz TaqMan™. El contenido proviene de miRBase v14 y v15, para especie humana y roedores respectivamente, y proporciona una cobertura casi completa de Sanger con los ensayos de microARN TaqMan™ más actualizados.
Especificaciones
Conjunto de tarjetas A+B de microRNA de roedor de matriz TaqMan™ v3.0 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Matrices de 384 pocillos y CD de información |
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
Análisis de PCR en tiempo real (qPCR), miARN y ARN no codificante | |
4 cartas de 2 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.