Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Rat Inflammation, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, inflamación de rata, TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418726
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Description
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de inflamación de rata con sonda TaqMan™ se dirige a los genes implicados en una amplia gama de enfermedades inflamatorias. Los genes se dividen en 4 clases: 1) canales (calcio de tipo L y ligando cerrado); 2) enzimas e inhibidores (lipasas, quinasas, óxido nítrico sintasa, fosfodiesterasa, metabolismo de prostaglandinas y proteasas) 3); factores (factores de necrosis tumoral, factor nuclear Kappa-Beta, Interleucina, anexinas, quininógenos); y 4) receptores (GPCR, familia receptores IL, moléculas de adhesión nuclear, receptores TNF y receptores nucleares).Specifications
Placa de matriz | |
Rata | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Inflamación, transducción de señales |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.