Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Alzheimer's Panel
Panel para ratón de Alzheimer con matriz TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4378714
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La matriz de Alzheimer para ratón Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos que contiene 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ humanos. Este producto es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT actualizado y se vende en packs de 4.La matriz de Alzheimer TaqMan™ para ratón sigue de cerca el panel humano y proviene de los genes ortólogos de los ensayos humanos. El panel para ratón tiene 92 ensayos y cuatro controles (18S, actb, hprt1 e ipo8). La matriz está preformateada e inventariada, es rentable, práctica y fácil de usar sin necesidad costosos instrumentos robóticos. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Matriz de panel de Alzheimer de ratón | |
Ratón | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Neurobiología |
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
Cada pocillo de la matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 µl. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 2 uL | |
FAM | |
Estándar | |
94 ensayos para el procesamiento de la proteína precursora amiloidea (APP), biosíntesis de colesterol y otras dianas del Alzheimer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.