Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human VEGF Pathway, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, vía VEGF humana, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418844
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de la vía de VEGF humana TaqMan™ contiene 44 ensayos de genes asociados a la vía de VEGF y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos se disponen por duplicado.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Proliferación y ciclo celular, transducción de la señal, oncología, vías relacionadas con biomarcadores, adhesión celular y matriz extracelular, inmunología, angiogénesis |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.