Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TNF Superfamily Pathway, Fast 96-well
Matriz TaqMan™, vía de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF) humano, 96 pocillos Fast
Brand: Applied Biosystems™ 4418834
Additional Details : Peso : 0.00450kg
Description
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de la vía de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF) humano con matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados a la vía de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF) y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.Specifications
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Proliferación y ciclo celular, desarrollo |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.