Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human NGF Pathway, Fast 96-well
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Marca: Applied Biosystems™ 4418807
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
- Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
- La placa de 96 pocillos de matriz de la vía de NGF humana TaqMan™ contiene:
- 92 ensayos para genes relacionados con la vía del NGF
- 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Inmunología, matriz extracelular y adhesión celular, transducción de señales |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.