Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Immune Panel
Panel de inmunidad en humanos con sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4370573
1469.39 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La sonda de inmunidad humana TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de dianas que se sabe que tienen implicaciones en la respuesta inmunitaria. Este producto está diseñado con 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ cargados en singletons en 384 los pocillos de la sonda y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real rápido HT7900 de Applied Biosystems. Las dianas incluyen citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento, reguladores inmunitarios, marcadores de apoptosis, marcadores de isquemia, marcadores específicos de tejido, entre otros, incluidos marcadores endógenos clásicos.este producto. Se vende en 1 caja de 4 tarjetas.La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Panel de inmunidad humana de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
& Proliferación del ciclo celular, apoptosis, neurobiología, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, adhesión & celular de matriz extracelular, reproducción, metabolismo & de fármacos toxicológicos, inmunología, oncología |
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
Cada pocillo de la matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 µl. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 2 uL | |
FAM | |
Estándar | |
Citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento y otros genes de respuesta inmunológica |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.