Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human CYP450 & Other Oxygenases, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos, CYP 450 humano & y otras oxigenasas, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418730
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en placa de 96 pocillos de CYP450 humano con sonda TaqMan™ y otras placas de oxigenasas se dirige a los genes de 56 los miembros de la familia CYP450. Además, hay ensayos contra genes que participan en450 los sistemas que contienen el CYP, incluyendo el citocromo oxidorreductasa y el citocromo b5 reductasas. También se incluyen los miembros funcionalmente relacionados de las familias monooxigenasa, oxigenasa monoamina y lipooxigenasa.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Toxicología & Metabolismo de fármacos |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.