Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human CREB Pathway, Fast 96-well
Matriz TaqMan™, vía del CREB humano, 96 pocillos Fast
Marca: Applied Biosystems™ 4418767
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de vía CREB humana con sonda TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados con la vía CREB y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Apoptosis, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, neurología |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.