Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Androgens, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, andrógenos humanos, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418728
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de andrógenos humanos con sonda TaqMan™ apunta a genes que codifican para enzimas involucradas en la síntesis de andrógenos, reguladores de la producción de andrógenos, receptores y proteínas de transducción de señales que median sus efectos, y blancos de señalización de andrógenos. El panel también incluye los genes SRY del cromosoma Y, que desempeñan una función en el desarrollo del fenotipo masculino, así como la diferenciación de la gonada bipotencial en testículos. Varios genes asociados con la vía del estrógeno también se incluyen en el panel, ya que los andrógenos son precursores de los estrógenos y desempeñan muchas funciones relacionadas funcionalmente.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Endocrinología, oncología, vías relacionadas con biomarcadores, transducción de señales |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.