Learn More
Thermo Scientific™ TaqI Buffer (10X)
Optimice el rendimientode la enzima de restricción Taq con este tampón, premezclado con BSA para mejorar la estabilidad.
Marca: Thermo Scientific™ B28
Descripción
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA.
Las enzimas de restricción muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado.
Las siguientes enzimas requieren tampones únicos para una digestión óptima:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Especificaciones
10X | |
1 mL | |
Tampón Taql | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.