Learn More
TAPS, JustPURE™, polvo blanco, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Absorbancia | 0.05 max. at 260nm |
Nombre del producto químico o material | TAPS |
CAS | 29915-38-6 |
Punto de fusión | 240°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.5 % |
Fórmula molecular | C7H17NO6S |
Número MDL | MFCD00007538 |