Learn More
Ley Rubber™ Tapered Cork Stoppers
Tapered cork stoppers for use in education, homebrewing and arts and crafts.
2.80€ - 140.00€
Especificaciones
Material | Corcho natural |
---|---|
Tipo de producto | Tapones de corcho cónicos |
Forma | Cónico |
Para utilizar con (aplicación) | Educación, elaboración casera de cerveza, artes y artesanía |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Diameter (Metric) Bottom | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Diameter (Metric) Bottom | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12396457
|
Ley Rubber™
CB018/S/Z |
32mm | 21mm | 18mm |
2.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12376457
|
Ley Rubber™
CB015/S/Z/2 |
24mm | 18mm | 15mm |
4.50€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12336477
|
Ley Rubber™
CB011/S/Z |
19mm | 14mm | 11mm |
140.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Range of sizes available
- Recyclable product
Especificaciones
Corcho natural | |
Tapones de corcho cónicos | |
Cónico | |
Educación, elaboración casera de cerveza, artes y artesanía |