Learn More
Invitrogen™ Células Tango™ HTR2A-bla U2OS
Células Tango™ HTR2A-bla U2OS
Brand: Invitrogen™ K1562
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
Las células Tango™ HTR2A-bla U2OS contienen el receptor de la serotonina tipo 2A (HTR2A) humano ligado a un sitio de TEV proteasa y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de la beta-arrestina⁄TEV proteasa y el gen indicador de la beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.Las células Tango™ HTR2A-bla U2OS han sido funcionalmente validadas para las concentraciones de Z' y CE50 de los ligandos establecidos. Además, las células Tango™ HTR2A-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Specifications
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células Tango™ HTR2A-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ HTR2A-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ HTR2A-bla U2OS, certificado de análisis | |
U2 |
Células Tango™ HTR2A-bla U2OS,8 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
8 x 106 células | |
Células Tango™ HTR2A-bla U2OS |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.