Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil alto sin tapa
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
77.75€ - 755.78€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Acabado | Acristalado |
Product Type Specs | Crisoles de porcelana de perfil alto |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12376507
|
Haldenwanger™
79C/00 |
11 ml |
77.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12306517
|
Haldenwanger™
L 79C/2/STEMPE |
40mL |
118.72€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12396507
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24mL |
755.78€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12338825
|
Haldenwanger™
79C/5 |
120mL |
94.87€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1000 ml y de mayor tamaño están acristalados, salvo la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Porcelana | |
Acristalado | |
Crisoles de porcelana de perfil alto |