Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
La tinción SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell es una nueva tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas y el análisis del ciclo celular utilizando el láser azul común de 488 nm en citometría de flujo.
175.00€ - 350.00€
Especificaciones
Permeabilidad celular | Impermeable |
---|---|
Color | Rojo |
Descripción | Kit de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™ |
Método de detección | Fluorescencia |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10287064
|
Molecular Probes™
S10349 |
100 reacciones |
175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10277064
|
Molecular Probes™
S10274 |
500 reacciones |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Una nueva tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas y el análisis del ciclo celular utilizando el láser azul común de 488 nm en citometría de flujo
- El colorante es espectralmente similar al 7-AAD pero con una cinética rápida de captación y unos CV relativamente bajos
- La tinción SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell penetra en las células de forma más eficiente que el 7-AAD proporcionando una mejor separación de las células vivas y muertas
- También se puede utilizar con células fijas para el análisis de contenido de ADN cuando se combina con el tratamiento con ARNasa
- Los kits contienen un vial o viales de colorante seco y DMSO anhidro que proporcionan una vida útil estable
Especificaciones
Impermeable | |
Kit de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™ | |
Ensayo de viabilidad | |
Kit de tinción de células muertas | |
647 nm | |
Maciza | |
Sondas moleculares™, SYTOX™ | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Rojo | |
Fluorescencia | |
Citómetro de flujo | |
SYTOX™ AADvanced™ | |
546 nm | |
Tubo(s) | |
Temperatura ambiente | |
Nucleicos, ácidos nucleicos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.