Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marca: Invitrogen™ S32703
481.48 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
La tinción de color verde SYTO RNASelect es una tinción de ácido nucleico que penetra en las células y que tiñe el ARN de manera selectiva. Aunque casi no emite fluorescencia en ausencia de ácidos nucleicos, la tinción SYTO RNASelect presenta una fluorescencia de color verde brillante cuando se une a ARN (absorción/emisión máximas de ∽490/530 nm), pero solo una señal fluorescente débil cuando se une a ADN. Los conjuntos de filtros que son aptos para la adquisición de imágenes de células etiquetadas con fluoresceína (FITC) funcionarán bien para la adquisición de imágenes de células teñidas con la tinción SYTO RNASelect. Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo de microbios, mitocondria, función mitocondrial, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Verde | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Permeabilidad celular | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
RNA: 530 nm | |
Temperatura ambiente | |
Tinción de ácidos nucleicos |
5 mM solution in DMSO | |
490⁄530 | |
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray | |
100 μL | |
SYTO RNASelect Green Fluorescent Cell Stain, 5 mM Solution in DMSO | |
SYTO™ | |
Fluorescent Dye | |
Ácidos nucleicos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.