Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas con Luer Lock concéntrico, 10 ml
Las jeringas de tres partes de punta Terumo™ Luer-Lock concéntricas son fáciles de usar con su acción suave de émbolo y tienen barriles transparentes para permitir un rápido reconocimiento de las burbujas de aire para obtener una dosificación más precisa. Con marcas fáciles de leer, puede estar seguro de que está suministrando la dosis prevista cada vez.
Marca: Terumo™ 1SS10LE1
Detalles adicionales : Peso : 0.83700kg
Descripción
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. La jeringa de tres partes Luer-Lock concéntrica Terumo™ tiene un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
- Cuerpo con revestimiento de silicona para una acción suave del émbolo
- Cuerpo transparente para permitir un rápido reconocimiento de las burbujas de aire
- Marcas fáciles de leer
- Sin látex.
- Estériles y envasados en paquetes de despegado antimanipulación envasados individualmente
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Graduación serigrafiada | |
Jeringa de tres piezas con Luer Lock concéntrico | |
100 por unidad | |
Luer Lock concéntrico | |
Estéril |
Polypropylene | |
Sí | |
Sí | |
10 ml | |
Sí |