Learn More
Hamilton™ Rack de jeringas
Marca:  Hamilton™ 204880
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10053233
  • 220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Soporte para microjeringas Hamilton
• Almacenamiento seguro y limpio de 5 microjeringas
• Soporte 5 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
Aluminum
Soporte para jeringa