Learn More
Hamilton™ Electrodo de pH Liq-Glass™ 300
Sensor de pH de uso general. Un electrodo resistente de uso diario en laboratorio, ideal para titulaciones con ácidos fuertes, así como en bases fuertes.
Marca: Hamilton™ 238182
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Especificaciones
De 0,0 a 14 pH | |
300 | |
300 mm |
Electrodo de pH, combinación | |
De -10 a 100 °C | |
12 mm |