Learn More
Hamilton™ Agujas de jeringas
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
Marca:  Hamilton™ 202193
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10349551
  • 83.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ideal para dispensar volúmenes de 1 hasta 500 μl
  • Una variedad de volúmenes, longitudes y calibres disponibles
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
1750
500 μl
Aguja de jeringa