Learn More
Fisherbrand™ Polytetra-fluorethylene Non-sterile Syringe Filter
Fisherbrand™ Polytetra-fluorethylene Non-sterile Syringe Filter is hydrophobic membrane with resistance against most of organic solvents and aggressive liquids.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11730126
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Hydrophobic membrane
  • High thermal and chemical resistance
  • Resistance against most of organic solvents and aggressive liquids
  • Chemical compatibility: pH 1-14
Especificaciones
Especificaciones
Bubble point: 0.45μm
Non-sterile
Syringe Filter
PTFE
Hydrophobic
13 mm