Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2530M
El transiluminador UV 2530M de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
Marca: Syngene™ GX-2530M-E
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para su uso en sistemas Syngene™
- 302 nm de longitud de onda
Especificaciones
Fijo | |
302 nm | |
Para sistemas G:Box | |
250 x 300 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2530M | |
50 Hz |
Trans UV | |
Transiluminador UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |