Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2530LM
El transiluminador UV 2530LM de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
Marca: Syngene™ GX-2530LM-E
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para su uso en sistemas Syngene™
- Longitud de onda de 365/302 nm
Especificaciones
Fijo | |
Transiluminador UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
365/302 nm | |
Para sistemas G:Box | |
250 x 300 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2530LM | |
50 Hz |