Learn More
Syngene™ Transiluminadores con luz azul LED Slimline de Syngene
Transiluminadores con luz azul LED Slimline de Syngene™ para visualizar colorantes de seguridad con una longitud de onda mayor.
Marca: Syngene™ GE-ULTRA-SLIM-LED
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- 470 nm de longitud de onda
- Iluminación LED Epi azul uniforme
- Alta sensibilidad con relación señal/ruido mejorada
- Imágenes de una gama de fluoróforos: EtBr, SYBR Safe, GelGreen, SYBR Gold, SYBR Green, SYPRO Ruby, SYPRO Orange y GelRed Safe
- El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el ADN
Especificaciones
LED azul | |
0,65a | |
LED Transilluminator | |
Sistemas Ingenius 3 y Nugenius | |
Dc24v |
Fijo | |
470nm | |
Gbox Mini, blue light applications | |
Syngene |