Learn More
Syngene™ Sistema de documentación de geles manual Ingenius 3
El sistema de documentación de geles manual Ingenius 3 de Syngene™ incluye un filtro UV y un cajón de filtro para documentaciones sencillas de geles de ADN.
Marca: Syngene™ IG3
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
Descripción
- El sistema integra el potente software de análisis GeneTools de Syngene
- Para aplicaciones de fluorescencia de análisis y documentación de geles de bajo presupuesto
- El sistema InGenius3 incorpora el software y la captura de imágenes GeneSys, lo que permite acceder a una amplia gama de funciones de control de aplicaciones
- Fácil de utilizar
- Cuenta con una sala oscura compacta con puerta frontal deslizante y luz LED blanca interna
- Cámara de 3 MP de alta resolución con salida de imagen de 16 bits, objetivo con zoom manual y cajón de filtro manual con filtros intercambiables opcionales (incluye un filtro UV)
- Se conecta a PC o portátil
- Fácil mantenimiento
- Mejoras en la imagen y anotaciones para su publicación
Especificaciones
Documentación de geles | |
50 Hz | |
375mm | |
24.4 in. | |
14.8 in. | |
Windows 7 y superior | |
Captura de imágenes Genesys y análisis de imágenes GeneTools | |
375mm | |
No | |
Imágenes de ADN y gel visibles | |
Sistemas manuales de documentación de geles |
LED | |
15.8 in. | |
UV | |
3 millones de píxeles | |
620mm | |
3 millones de píxeles | |
Opcional | |
Zoom manual de 6,5 a 39, F1.4 | |
InGenius3 | |
Syngene |