Learn More
Synoptics™ Adquisición de imágenes de gel DigiGenius
Cámara digital con filtro UV de campana extractora. Una copia de GeneTools. Convertidor de transiluminador no suministrado. Garantía estándar de 1 año. Se necesita PC (no incluido).
Marca: Synoptics™ DG1
Detalles adicionales : Peso : 55.00000kg
Descripción
DigiGenius ofrece imágenes digitales reproducibles de alta resolución para documentación de geles. El sistema es fácil de usar y le permite capturar y ver imágenes directamente en su PC o MAC. El sistema de documentación de geles DigiGenius es ideal si tiene un presupuesto limitado porque puede comprar el sistema básico y añadirle posteriormente un transiluminador UV, una mesa de luz blanca o pantalla de conversión, una campana extractora de seguridad, un minicuarto oscuro e impresora, así como el software de análisis GeneTools líder de la industria de Syngene, según los vaya necesitando.- Geles de electroforesis: bromuro de etidio, azul de Coomassie, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond y Deep Purple™
- Placas de agar
- Células en matraces
- Autorradiografías
- Membranas
- Manchas y slot blots
- Placas de microvaloración
- Matrices de gran tamaño
- Sistema de documentación de geles asequible
- Cámara digital: imágenes de alta calidad con separación de banda precisa
- Sistema presupuestario con software de análisis: método rentable de actualización a medida que cambian las aplicaciones fluorescentes
- Interfaz para PC o Mac: control total de la configuración de la cámara y la captura de imágenes
Especificaciones
None | |
100/115/220/240 V | |
210mm | |
8,2 in | |
14,6 in | |
370mm | |
Imágenes de fluorescencia de gel | |
Adquisición de imágenes de gel DigiGenius |
50 Hz | |
11 in | |
UV | |
18megapixel | |
370mm | |
Color de 24 bits | |
Syngene |