Learn More
Syngene™ Sistema de documentación de geles GBOX Chemi-XX9 de Syngene™
Adquisición de imágenes de alto rendimiento de transferencia de geles y quimioluminiscencia con una resolución increíble.
Marca: Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-E
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
- Sistema de documentación de geles versátil para transferencias y geles.
- Capacidad para muchas aplicaciones de adquisición de imágenes, como geles de proteínas/ADN, quimioluminiscencia, geles sin tinción, transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes, geles 2D y aplicaciones «in vivo» (es posible que se necesiten accesorios adicionales).
- Incluye una cámara de 9 MP de alta resolución refrigerada mediante Peltier con capacidad para producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises).
- El chip de la cámara es líder en su clase con un rendimiento cuántico del 73 % a 425 nm (máximo del 77 %).
- El sistema tiene un objetivo F0.95 con iris y enfoque motorizados (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. La sala oscura extendida dispone de un ascensor motorizado exclusivo para utilizar las funciones de zoom con enfoque automático y garantizar que se captura la imagen del gel o de la mancha con la máxima resolución.
- Incorpora de serie una rueda de filtros de siete posiciones, luz blanca Epi y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, para imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales). El área de visualización máxima disponible es de 32,3 × 25,6 cm.
- Se necesita PC (no incluido).
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas. Tiene una sencilla interfaz de usuario basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Win10, 8 y 7. GeneSys permite al usuario eliminar la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y producir imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla. Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras. Los archivos también se pueden guardar en formato TIFF, JPEG y BMP. Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro. Todas las imágenes capturadas se pueden editar fácilmente con anotaciones, herramientas de edición, nitidez de la imagen y se pueden exportar a GeneTools.
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos.
Los tipos de muestras de análisis incluyen el peso molecular, el recuento de colonias, la transferencia de manchas y la correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
Los software GeneSys y GeneTools cumplen los requisitos de 21 CFR parte 11 y de los entornos de GLP.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y dos actualizaciones de software gratuitas al año.
IQ/OQ disponible previa solicitud.
gel, inmunotransferencia, fluorescencia, documentación, quimioluminiscencia, proteína
Especificaciones
Sistema de documentación de geles | |
None | |
230 V | |
55cm | |
38.9 in. | |
9mp | |
99cm | |
9 mp hasta 27 mp | |
Opcional | |
57cm | |
1 Unidad | |
9mp | |
Documentación de geles, imágenes de western blot, imágenes de inmunotransferencia con fluorescencia, imágenes de quimioluminiscencia | |
Sistema de obtención de imágenes |
Sistema de documentación de geles | |
50 Hz | |
21.7 in. | |
7-position Filter Wheel | |
20 x 20 cm o 25 x 30 cm según el transiluminador seleccionado | |
22.4 in. | |
Windows 7/8/10 | |
Genesys, Genetools | |
Depende del transiluminador | |
Gbox-Chemi-XX9 | |
No (opcional) | |
57 x 99 x 55 cm | |
Syngene |