Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con fenil Syncronis™
Utilice esta columna de gran área de superficie para separaciones de compuestos aromáticos.
368.22€ - 980.43€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L11 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11879412
|
Thermo Scientific™
97905-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
859.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11819422
|
Thermo Scientific™
97905-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
907.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11879392
|
Thermo Scientific™
97902-052130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 50 mm |
980.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899402
|
Thermo Scientific™
97905-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11849412
|
Thermo Scientific™
97905-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11534675
|
Thermo Scientific™
97905-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11514675
|
Thermo Scientific™
97905-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13433979
|
Thermo Scientific™
97903-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13423979
|
Thermo Scientific™
97903-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11809402
|
Thermo Scientific™
97902-102130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11869412
|
Thermo Scientific™
97905-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía líquida (LC) de compuestos aromáticos utilizando las columnas LC de fenilo Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice con un área de superficie elevada, la cobertura de fase estacionaria densa y la desactivación terminal doble minimizan las interacciones secundarias y ofrecen unas separaciones de alta resolución reproducibles. La fase aromática adherida al fenil ofrece selectividad alternativa a las columnas C18 y es especialmente útil para una retención optimizada de analitos aromáticos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- Mayor retención de compuestos aromáticos
- 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L11 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
100 Å | |
60°C | |
11 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.