Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ HILIC
Maximice la reproducibilidad de cromatografía de líquidos y la productividad del laboratorio utilizando las columnas LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC.
447.87€ - 1054.00€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Fase estacionaria | Zwitterión |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11849352
|
Thermo Scientific™
97505-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
779.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889352
|
Thermo Scientific™
97505-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
851.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11829362
|
Thermo Scientific™
97505-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
898.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11839362
|
Thermo Scientific™
97505-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
898.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11859362
|
Thermo Scientific™
97505-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
869.79€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899362
|
Thermo Scientific™
97505-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
931.21€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13473969
|
Thermo Scientific™
97503-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
1054.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13453969
|
Thermo Scientific™
97503-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
894.72€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13443969
|
Thermo Scientific™
97503-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
861.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12375683
|
Thermo Scientific™
97502-102130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 100 mm |
980.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12345683
|
Thermo Scientific™
97502-052130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 50 mm |
980.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11574625
|
Thermo Scientific™
97505-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
447.87€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11554625
|
Thermo Scientific™
97505-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
447.87€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11819362
|
Thermo Scientific™
97505-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12385683
|
Thermo Scientific™
97502-103030 |
1.7 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11859352
|
Thermo Scientific™
97505-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11809352
|
Thermo Scientific™
97505-032130 |
5 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13463969
|
Thermo Scientific™
97503-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11849362
|
Thermo Scientific™
97505-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Garantice separaciones uniformes y predecibles de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC de HILIC Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad alternativa a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Las fases móviles altamente orgánicas utilizadas con las fases de HILIC Syncronis facilitan una desolvatación eficaz en la detección de ESI-MS y una sensibilidad mejorada.
Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos
- Sin necesidad de par iónico ni derivatización
- La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS
- 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
- 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
Especificaciones
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
Zwitterión | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
100 Å | |
60°C | |
5 % |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.