Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.
368.22€ - 1009.62€
Especificaciones
pH | De 2 a 9 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11859282
|
Thermo Scientific™
97105-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
779.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889282
|
Thermo Scientific™
97105-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
744.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899282
|
Thermo Scientific™
97105-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
851.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11819292
|
Thermo Scientific™
97105-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
811.77€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11829292
|
Thermo Scientific™
97105-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
898.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11839292
|
Thermo Scientific™
97105-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
948.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11859292
|
Thermo Scientific™
97105-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
849.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11869292
|
Thermo Scientific™
97105-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
999.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11879292
|
Thermo Scientific™
97105-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
945.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889292
|
Thermo Scientific™
97105-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
901.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899292
|
Thermo Scientific™
97105-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
897.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11849292
|
Thermo Scientific™
97105-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
853.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11859272
|
Thermo Scientific™
97102-032130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 30 mm |
1009.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11501184
|
Thermo Scientific™
97102-052130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 50 mm |
980.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889272
|
Thermo Scientific™
97102-054630 |
1,7 μm | 4,6 mm | 50 mm |
894.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11521184
|
Thermo Scientific™
97102-102130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 100 mm |
980.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11564555
|
Thermo Scientific™
97105-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
447.87€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11584555
|
Thermo Scientific™
97105-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
447.87€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13403959
|
Thermo Scientific™
97103-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
861.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13439738
|
Thermo Scientific™
97103-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
939.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13423959
|
Thermo Scientific™
97103-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
992.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13429738
|
Thermo Scientific™
97103-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
894.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13449738
|
Thermo Scientific™
97103-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
992.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13419738
|
Thermo Scientific™
97103-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
938.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11819282
|
Thermo Scientific™
97105-032130 |
5 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13479738
|
Thermo Scientific™
97103-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11809282
|
Thermo Scientific™
97102-103030 |
1,7 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11879272
|
Thermo Scientific™
97102-053030 |
1,7 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11574555
|
Thermo Scientific™
97105-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11723037
|
Thermo Scientific™
97105-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13459738
|
Thermo Scientific™
97103-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
De 2 a 9 | |
320 m²/g | |
L1 | |
16 % | |
Sí |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.