Learn More
Fisherbrand™ Mini-Magnifier
Amplía los objetos para facilitar la visualización. Fisherbrand™ Mini-Magnifier se puede girar para hacer más cómoda la observación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Las cajas de luz son perfectas para un cribaje rápido de placas de 96 pocillos, placas de Petri, geles de electroforesis, portaobjetos y transparencias.
- Requiere 2 pilas AA (incluidas)
- La lente moldeada giratoria proporciona un aumento de 1,75X
Especificaciones
6,3 in | |
20,7 cm | |
8,1 in | |
Marco y lupa | |
0,45 kg | |
13,5 cm | |
16,1 cm |
Lupa | |
Marco rojo | |
1 unidad | |
5,3 in | |
1 oz | |
Mini-Light Box | |
1.75x |