Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones moleculares. Los rotores de cestillo basculante Eppendorf™ se han diseñado para su uso con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 5810725003
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos y placas
- Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
- Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
- El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante | |
A-4-81-MTP | |
4 cubos MTP |