Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Make column changeovers quick and easy. Use this GC-MS interface system to switch capillary columns without the need to vent your mass spectrometer (MS).
21.39€ - 51.99€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15297488
|
Thermo Scientific™
290ST414 |
Empalme de obturación | Dispositivo MCD SilFlow de 3 puertos |
51.99€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11567761
|
Thermo Scientific™
290BT240 |
Accesorios para cromatografía | Swap-IT |
21.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||