Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema de interfaz de GC-MS SWAP-IT™
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
Marca:  Thermo Scientific™ 290SG025
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10279264
  • 248.41€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
  • El capilar de transferencia de acero inoxidable robusto y especialmente desactivado proporciona una interfaz entre la columna de análisis y el detector de MS.
  • La pequeña identificación del capilar de transferencia garantiza que la exposición al aire y al agua se reduzca al mínimo durante la desconexión de la columna de análisis.
  • El sistema funciona sin el requisito de flujo adicional de gas de purga de helio purga/auxiliar
  • Las conexiones de apriete manual evitan el tener que utilizar herramientas y hacen que el proceso de intercambio de la columna de análisis sea rápido y sencillo
  • Incluye conexiones de apriete manual para el inyector S/SL para proporcionar una solución completa de apriete manual
Especificaciones
Especificaciones
Empalmes SWAP-Tight
Empalmes SWAP-Tight, de 0,1 a 0,25 mm
Pack de 10
Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.