Learn More
SVL™ Wide Neck Reaction Vessels
Cylindrical and round bottom
875.00€ - 3805.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | SVL™ lids and sealing ring |
Tipo de producto | Reaction vessel |
Mouth Style | Wide |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15597690
|
SVL
296-54 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15507700
|
SVL
296-60 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15517700
|
SVL
296-72 |
4 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15527700
|
SVL
296-75 |
6 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15537700
|
SVL
296-80 |
10 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15547700
|
SVL
296-84 |
20 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Manufactured from borosilicate glass for high resistance to chemical attack and thermal shock
- With 100mm wide neck to accept SVL™ lids and sealing ring
Specifications
Borosilicate Glass | |
SVL™ lids and sealing ring | |
Reaction vessel | |
Wide |