Learn More
Pinzas articuladas metálicas Rotulex™
Clips de metal de carga por resorte. Las pinzas articuladas metálicas Rotulex™ están diseñadas para asegurar los sistemas de instrumentales de vidrio Rotulex™ correspondientes con juntas de rótula.
Marca:  SVL RC41
50.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12059032
  • 53.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aptos para trabajos a altas temperaturas
  • El sistema incluye junta de rótula macho, junta tórica revestida de PTFE y junta de copa hembra que se aseguran con la abrazadera de unión
  • Los componentes se piden por separado
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de unión
metálica
Sistema de uniones esféricas Rotulex™
Tamaño del calibre aproximado: 25 mm