Learn More
Swann-Morton™ Mangos de bisturí de acero inoxidable quirúrgico
Utilice las asas de escalpelos de acero inoxidable graduadas Swann Morton™ para facilitar la formación, la delimitación de la zona de intervención correcta y las investigaciones de lesiones por traumatismos.
444.00€ - 452.00€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Mango de bisturí quirúrgico |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11880862
|
Swann-Morton™
0933 |
N.º 3 |
444.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11890862
|
Swann-Morton™
0934 |
N.º 4 |
452.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- No estéril
- Envasado individualmente
- Graduados
- Acero inoxidable
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Mango de bisturí quirúrgico | |
Sí | |
Sí |