Learn More
Laboratoires Anios Aerosol de espuma Surfa'Safe Premium
Espuma detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de superficies, estructuras de equipos externos y dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos.
Marca: Laboratoires Anios 2419544
11.90 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7173-51-5 Peso : 0.74610kg
Descripción
Espuma desinfectante detergente para superficies y dispositivos médicos
- Limpia y desinfecta en una sola operación
- Sin CMR, alcohol, perfume o colorante
- Antimicrobiano de amplio espectro y tiempo de contacto optimizado
- Dispensador de espuma compacto para limitar la formación de aerosoles y
componentes volátiles (750 ml) - La fórmula garantiza la compatibilidad con una amplia gama de materiales
, incluidos polímeros (p. ej., policarbonato, plexiglás, etc.) - Espuma densa para una mejor adherencia a las superficies (750 ml)
- Las superficies se secan rápidamente sin marcas
- Biocida tipo 4 que puede usarse en superficies
que entran en contacto con productos alimenticios, seguido de enjuagado - Perfil ecotoxicológico mejorado: Las
emisiones de GEI* se redujeron en un 7 % en relación con un producto similar - pH: 6 ± 0,5
Especificaciones
Desinfectante espumante | |
Para la limpieza y la desinfección de superficies, estructuras externas de equipo | |
12/paq. | |
750 mL |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, amines, N-C12-14-alkyltrimethylenediamines