Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de poliyspring SureSTART™ para viales de 2 ml, alto rendimiento de nivel 1
Utilice insertos de plástico de polyspring SureSTART™ de nivel 1 de rendimiento en viales de rosca, a presión o con rosca de 2 ml al analizar tamaños de muestra pequeños de menos de 2 ml.
41.21€ - 1859.69€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
---|---|
Material | Polipropileno transparente |
Graduaciones | 0,1 mL |
Volumen residual (métrico) | 4 μl |
Estilo de la base | Cónico con polyspring |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17343903
|
Thermo Scientific™
6EME03CPPSP |
100/paq. |
41.21€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17353903
|
Thermo Scientific™
6EME03CPPSPF |
5000/paq. |
1859.69€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17363903
|
Thermo Scientific™
6EME03CPPSPT |
1000/paq. |
391.52€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice insertos de plástico de polyspring Thermo Scientific™ con viales de rosca, con rosca o a presión de 2 ml para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de < 2 ml. El polyspring integrado en la parte inferior del inserto centra el inserto en el vial, garantiza un buen sellado con el tapón de los viales y proporciona una almohadilla contra el contacto de la aguja. Estos insertos de plástico tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 µl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Estos insertos son de nivel de rendimiento 2, lo que significa que se han diseñado para garantizar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento. Están certificados con la especificación para garantizar las dimensiones físicas.
Características
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilícelo con viales con rosca de 9 mm, viales de 11 mm a presión o viales de rosca de 11 mm
- Selle los viales con tapones de rosca y septos de 9 mm, tapones de rosca y septos de 11 mm o tapones a presión y septos de 11 mm, según el vial utilizado
Insertos de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Adecuado para aplicaciones de GC y HPLC/UHPLC
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, fluorescencia, ELSD, FID, NPD y ECD
Certificación de especificación
- Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
6 mm | |
0,1 mL | |
Cónico con polyspring | |
0,3 mL | |
Certificación de especificación | |
No |
Polipropileno transparente | |
4 μl | |
SureSTART nivel 1 | |
31 mm | |
Inserto de plástico de polyspring | |
0,25 mL |