Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PSC9STS1
32.77 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17374053
  • 36.76€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
SureSTART nivel 3
Certificación de especificación
9mm
Polipropileno
54 shore
1 mm
Rosca (AVCS™), nivel 3
Viales con rosca de 9 mm