Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
14.48€ - 1105.77€
Especificaciones
Tamaño de la abertura (métrico) | 11 mm |
---|---|
Volumen residual (métrico) | 170 µl |
Estilo de la base | Base plana |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | Material | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17353853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1P |
Vidrio transparente | 100/paquete |
14.48€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17363853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1PF |
Vidrio transparente | 5000/paquete |
653.41€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17373853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1PT |
Vidrio transparente | 1000/paquete |
137.57€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17383853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2P |
Vidrio ámbar | 100/paquete |
24.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17393853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2PF |
Vidrio ámbar | 5000/paquete |
1105.77€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17303863
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2PT |
Vidrio ámbar | 1000/paquete |
232.79€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Elija los viales de vidrio de 2 ml con cierre a presión Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice viales de nivel 2 para aplicaciones de control de aseguramiento y control de la calidad rutinarias, donde los niveles de analitos son alcanzables o cercanos al nivel de detección del método. Disponibles en vidrio transparente y ámbar, los viales a presión tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilice septos y tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific o los septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar este vial
- Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
- Compre al por mayor para ahorrar más
- Nuestros tapones a presión ofrecen un cierre muy hermético gracias a su material de polietileno (PE) blando y a su función de doble cierre a presión
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante dos ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
11 mm | |
Base plana | |
2 mL | |
32 mm | |
Vial de vidrio a presión de 2 ml, nivel 2 | |
1,5 mL |
170 µl | |
SureSTART nivel 2 | |
Tapón a presión | |
Certificación de especificación | |
Sí |